Key Documents
477672
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-Heptacyclohexyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-3,7,14-triol
97%
Synonyme(s) :
Heptacyclohexyl trisilanol POSS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H80O12Si7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
973.68
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[Si]1(O[Si]2(O[Si](O)(O[Si]3(O[Si](O)(O[Si](O1)(O[Si](O2)(O3)C4CCCCC4)C5CCCCC5)C6CCCCC6)C7CCCCC7)C8CCCCC8)C9CCCCC9)C%10CCCCC%10
InChI
1S/C42H80O12Si7/c43-55(36-22-8-1-9-23-36)46-58(39-28-14-4-15-29-39)48-56(44,37-24-10-2-11-25-37)50-60(41-32-18-6-19-33-41)51-57(45,38-26-12-3-13-27-38)49-59(47-55,40-30-16-5-17-31-40)53-61(52-58,54-60)42-34-20-7-21-35-42/h36-45H,1-35H2
Clé InChI
GAUUYVMFTLBDED-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable