158402
Dicyclohexano-18-crown-6
98%
Synonyme(s) :
2,3,11,12-Dicyclohexano-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, 2,5,8,15,18,21-Hexaoxatricyclo[20.4.0.09.14]hexacosane, Dicyclohexyl-18-crown-6, Perhydro-dibenzo-18-crown-6
45,50 €
About This Item
45,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
C1CCC2OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCOC2C1
InChI
1S/C20H36O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h17-20H,1-16H2
Clé InChI
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges