Principaux documents
47577
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Z)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nε-Z-L-lysine
5 G
86,30 €
86,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
86,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H30N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.56
Beilstein:
3578530
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
86,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
110-120 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H30N2O6/c32-27(33)26(16-8-9-17-30-28(34)36-18-20-10-2-1-3-11-20)31-29(35)37-19-25-23-14-6-4-12-21(23)22-13-5-7-15-24(22)25/h1-7,10-15,25-26H,8-9,16-19H2,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,33)/t26-/m0/s1
Clé InChI
KRULQRVJXQQPQH-SANMLTNESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable