Principaux documents
475513
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6BrN · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
150-155 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Br[H].BrCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
Clé InChI
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a halogenated heterocyclic building block.
Application
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of ether ligands.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
The flexibility-complementarity dichotomy in receptor-ligand interactions.
Sun H, et al.
Chemical Science, 6(2), 1444-1453 (2015)