Documents
47541
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,4-butanediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,4-diaminobutane hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H22N2O2 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (AT)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
~133 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C19H22N2O2.BrH/c20-11-5-6-12-21-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18;/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13,20H2,(H,21,22);1H
Clé InChI
IZGCBOCFUHJPMD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable