Documents
09660
Sigma-Aldrich
N-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]-Gly-O-tBu hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]glycine tert-butylester hydrochloride, tert-Butyl [2-(Fmoc-amino)ethylamino]acetate hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H28N2O4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.94
Numéro Beilstein :
7240947
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CNCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-23(2,3)29-21(26)14-24-12-13-25-22(27)28-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20;/h4-11,20,24H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27);1H
Clé InChI
LVIQOMHZCMGMIG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for preparing FMOC-protected PNA (Peptide Nucleic Acid) monomers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
H. Challa et al.
Tetrahedron Letters, 40, 419-419 (1999)
S.A. Thompson et al.
Tetrahedron, 51, 6179-6179 (1995)