Documents
47513
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-O-benzyl-L-threonine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.48
Numéro Beilstein :
6353662
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H25NO5/c1-17(31-15-18-9-3-2-4-10-18)24(25(28)29)27-26(30)32-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,17,23-24H,15-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t17-,24+/m1/s1
Clé InChI
UCDMMWCWPVCHLL-OSPHWJPCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable