Documents
473960
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-1,2-propanediol
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.11
Numéro Beilstein :
1719122
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −28±1°, c = 4 in 5 M HCl
Impuretés
<0.5 mol
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Point d'ébullition
117-119 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/t3-/m0/s1
Clé InChI
KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Application
(S)-3-Amino-1,2-propanediol-borate system can be used for the enantioseparation of monosaccharides, derivatized with either 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PMP) or 8-aminonaphthalene-1,3,6-trisulfonate (ANT) by chiral ligand-exchange capillary electrophoresis (CE).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Simultaneous chiral resolution of monosaccharides as 8-aminonaphthalene-1, 3, 6-trisulfonate derivatives by ligand-exchange CE using borate as a central ion of the chiral selector.
Kodama S, et al.
Electrophoresis, 28(21), 3930-3933 (2007)
Chiral resolution of monosaccharides as 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone derivatives by ligand-exchange CE using borate anion as a central ion of the chiral selector.
Kodama S, et al.
Electrophoresis, 27(23), 4730-4734 (2006)