Principaux documents
472980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol
97%
1 G
46,10 €
46,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
46,10 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Activité optique
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
Pf
85-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable