471801
4-Pentenoic anhydride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
78-81 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCCC(=O)OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
NEDHQDYBHYNBIF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the preparation of glucose functionalized (co)polymers.
- As a monomer in the preparation of cross-linked polyanhydrides.
- For the preparation of polymers with pendant vinyl or acetylene.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter