471429
(S)-(−)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
99%
Synonyme(s) :
L-Homoserine lactone hydrobromide
160,00 €
About This Item
160,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −21°, c = 1 in H2O
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[H].N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
MKLNTBLOABOJFZ-DFWYDOINSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable