Principaux documents
469068
Sigma-Aldrich
1-Bromobenzocyclobutene
95%
1 G
221,00 €
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
221,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.59 (lit.)
pb
90 °C/10.5 mmHg (lit.)
Densité
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
AYNXHFRDABNHRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Bromobenzocyclobutene is a useful synthon. It has important applications in organometallic methodology.[1] Reaction between cycloheptatriene, bromoform, potassium carbonate and 18-crown-6 at 140°C yields 1-bromobenzocyclobutene.[2]
Application
1-Bromobenzocyclobutene may be used in the synthesis of following compounds:
  • five-membered zirconacycles[1]
  • benzocyclobutenol and benzocyclobutenone[3]
  • 2,3-dimethoxyprotoberberinium bromide, via reaction with 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline[4]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Studies on the syntheses of heterocyclic compounds-DXLV: An alternative synthesis of the protoberberine ring system.
Kametani T, et al.
Tetrahedron, 30(9), 1043-1046 (1974)
1-Bromobenzocyclobutene: a convenient entry into the benzocyclobutene ring system.
DeCamp MR and Viscogliosi LA.
The Journal of Organic Chemistry, 46(19), 3918-3920 (1981)
Condensed Cyclobutane Aromatic Compounds. IX. Benzocyclobutenol and Benzocyclobutenone.
Cava MP and Muth K.
Journal of the American Chemical Society, 82(3), 652-654 (1960)
T V V Ramakrishna et al.
Organic letters, 5(6), 877-879 (2003-03-14)
[reaction: see text] Commercially available 1-bromobenzocyclobutene is a potentially useful synthon particularly with the application of organometallic methodology. Here we show that it is readily converted into Cp(2)Zr(benzocyclobutadiene), which couples with alkynes or nitriles giving five-membered zirconacycles. Treatment of these