Principaux documents
469025
Sigma-Aldrich
tert-Butylferrocene
97%
About This Item
Formule linéaire :
Fe(C5H5)(C5H4C(CH3)3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
Point d'ébullition
96 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
Clé InChI
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves