468088
allo-Inositol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
270-280 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5-,6+
Clé InChI
CDAISMWEOUEBRE-OQYPVSDDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable