467936
3,4,5-Trichloropyridine
98%
81,70 €
About This Item
81,70 €
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
75-77 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1cncc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
Clé InChI
KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable