Principaux documents
467812
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate
ReagentPlus®, 99.99%
About This Item
Formule linéaire :
K2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Beilstein:
4267587
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99.99%
Impuretés
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH ppt.
≤0.01% insolubles
<200 ppm total metallic impurities
Pf
891 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca and Mg precipitate: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany