467731
Ammonium bromide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 198.3 °C)
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
4.5-6.0
Point d'ébullition
396 °C/1 atm (lit.)
Pf
452 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
Densité
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Chaîne SMILES
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable