Key Documents
467480
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
Clé InChI
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable