Principaux documents
465305
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-ethynylbenzene
98%
Synonyme(s) :
(2-Chlorophenyl)acetylene
1 G
80,70 €
80,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
80,70 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5710 (lit.)
pb
82 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
Clé InChI
DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Chloro-2-ethynylbenzene is a chlorinated benzene derivative.[1]
Application
1-Chloro-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 4-(2-chlorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and simultaneous electron capture detection/nitrogen phosphorous detection for incense analysis.
Tran TC and Marriott PJ.
Atmospheric Environment, 42(32), 7360-7372 (2008)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(9), 2635-2644 (2014)