464708
Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Synonyme(s) :
Disodium hexahydroxyplatinate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Concentration
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
Pf
150 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
Clé InChI
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves