Principaux documents
460699
Sigma-Aldrich
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 1
volume 428 Å3
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetrakis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CH2N(CH2CH2CH2NH2)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Description
aminopropyl surface groups
Poids mol.
generation 1
Caractéristiques
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
Nb de groupes de surface
4
Volume
428 Å3
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Viscosité
0.028 poise(50 °C)(lit.)
Température de transition
Tg 107 °C (pH (25 wt. % aqueous solution) 12.)
Solubilité
water and methanol: soluble
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCCN(CCCN)CCCCN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C16H40N6/c17-7-3-13-21(14-4-8-18)11-1-2-12-22(15-5-9-19)16-6-10-20/h1-20H2
Clé InChI
LYBWJVKFJAIODE-UHFFFAOYSA-N
Application
Coatings, adhesives, plastic additives, cosmetics, catalysts, conductive films, surfactants, controlled release and medical diagnostics.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Premysl Mikula et al.
Macromolecular bioscience, 18(10), e1800187-e1800187 (2018-08-30)
Poly(ethylene imine)s (PEIs) have been widely studied for biomedical applications, including antimicrobial agents against potential human pathogens. The interactions of branched PEIs (B-PEIs) with environmentally relevant microorganisms whose uncontrolled growth in natural or engineered environments causes health, economic, and technical