459569
4′-Methyl-2-biphenylcarbonitrile
98%
Synonyme(s) :
2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4′-methyl-1,1′-biphenyl, 2-Cyano-4′-methylbiphenyl, 4′-Methyl-2-cyanobiphenyl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid crystal
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
Clé InChI
ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable