Principaux documents
45897
Sigma-Aldrich
Geranyl acetate
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
500 ML
42,20 €
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
42,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Beilstein:
1722815
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
>97.0% (sum of isomers, GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.462
pb
236-242 °C (lit.)
Densité
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Clé InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)