Key Documents
458023
Sigma-Aldrich
Isodecyl benzoate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2C10H21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
161 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H26O2/c1-15(2)11-7-4-3-5-10-14-19-17(18)16-12-8-6-9-13-16/h6,8-9,12-13,15H,3-5,7,10-11,14H2,1-2H3
Clé InChI
HNDYULRADYGBDU-UHFFFAOYSA-N
Application
Plasticizer
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
345.2 - 352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
174 - 178 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter