Principaux documents
457779
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothréitol
99%
Synonyme(s) :
thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1719757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
41-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Xueqian Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(10), 7230-7240 (2013-01-25)
In Pichia pastoris, the peroxisomal targeting signal 2 (PTS2)-dependent peroxisomal matrix protein import pathway requires the receptor, Pex7, and its co-receptor Pex20. A conserved lysine (Lys(19)) near the N terminus of Pex20 is required for its polyubiquitination and proteasomal degradation
Jin-Gu Lee et al.
Nature communications, 4, 1568-1568 (2013-03-07)
In eukaryotes, deubiquitinases (DUBs) remove ubiquitin conjugates from diverse substrates, altering their stabilities, localizations or activities. Here we show that many DUBs of the USP and UCH subfamilies can be reversibly inactivated upon oxidation by reactive oxygen species in vitro
Je-Hung Kuo et al.
The Journal of biological chemistry, 288(19), 13522-13533 (2013-03-29)
CXCL4L1 is a highly potent anti-angiogenic and anti-tumor chemokine, and its structural information is unknown. CXCL4L1 x-ray structure is determined, and it reveals a previously unrecognized chemokine structure adopting a novel C-terminal helix conformation. The alternative helix conformation enhances the
František Štork et al.
Environmental science and pollution research international, 20(8), 5502-5511 (2013-02-26)
Effect of nitric oxide donor (sodium nitroprusside, SNP, 500 μM) or hydrogen peroxide scavenger (dithiothreitol, DTT, 500 μM) on cadmium (Cd) or copper (Cu) uptake (150 μM solutions) and toxicity using Scenedesmus quadricauda was studied. Combined treatments (Cd or Cu
Hanayo Ueoka-Nakanishi et al.
The FEBS journal, 280(14), 3220-3231 (2013-04-26)
Thioredoxin (Trx) is a key player in redox homeostasis in various cells, modulating the functions of target proteins by catalyzing a thiol-disulfide exchange reaction. Target proteins of cytosolic Trx-h of higher plants were studied, particularly in the plasma membrane, because