Principaux documents
457388
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
98%
10 G
20,40 €
20,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
20,40 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
20,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
209 °C (lit.)
Densité
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Regioselective synthesis of 3, 3-diethyl-4-(methylene)-1-quinol-2-ones by an intramolecular microwave assisted heck reaction.
Smalley Jr TL and Mills WY.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42, 327-331 (2005)