457132
3,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.589 (lit.)
pb
253 °C (lit.)
Densité
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
NYIBPWGZGSXURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
4-Allyl-2-methoxyphenyl 3, 4-dichlorobenzenesulfonate.
Ma Y-T, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(11), 3082-3082 (2011)
D W Combs et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(25), 4880-4884 (1995-12-08)
A novel series of nonsteroidal heterocycles was discovered which display cell-type selective, high-affinity (nanomolar) binding to the progesterone receptors from TE85 osteosarcoma cells but > 1 microM binding affinity to the progesterone receptors from T47D and ZR75 human breast carcinoma
Whitney Beysselance Moro et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(4), 617-625 (2009-05-05)
A new lead class of antibacterial drug-like NAD synthetase (NADs) inhibitors was previously identified from a virtual screening study. Here a solution-phase synthetic library of 76 compounds, analogs of the urea-sulfonamide 5838, was synthesized in parallel to explore SAR on