Principaux documents
457043
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
97%
Synonyme(s) :
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
68-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h3-5H,1-2H2,(H,18,19)
Clé InChI
LISLXJGPJUAEHU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A convenient Synthesis of 3, 5-bis (trifluoromethyl) salicylic Acid.
Sui Z and Macielag MJ.
Synthetic Communications, 27(20), 3581-3590 (1997)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1585-1585 (1996)