Documents
456349
Sigma-Aldrich
Acrylic acid-d4
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Propenoic-2,3,3-d3 acid
About This Item
Formule linéaire :
D2C=CDCO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Impuretés
≤5% D2O
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
139 °C (lit.)
Pf
13 °C (lit.)
Densité
1.108 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D/hD
Clé InChI
NIXOWILDQLNWCW-JMLDNBOGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup