Principaux documents
455288
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
188-189 °C (lit.)
Densité
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(ccc1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(3-6(5)10)8(11,12)13/h1-3H
Clé InChI
OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter