444375
N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −40°, c = 1.0 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
169-172 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-14(16(20)21)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,18H,(H,17,19)(H,20,21)/t13-,14+/m0/s1
Clé InChI
HYJVYOWKYPNSTK-UONOGXRCSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable