429058
2-Fluoroethylamine hydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
99-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NCCF
InChI
1S/C2H6FN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Clé InChI
YRRZGBOZBIVMJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-fluoroethylisocyanate
- 1,3-bis-(2-fluoroethyl) urea (BFU)
- N-2-fluoroethylmaleimide
- [Cu4(O)(Ln)2(CH3COO)4] where HL= 4-methyl-2,6-bis(2-fluoroethyliminomethyl) phenol
- 1-O-(4-(2-fluoroethyl-carbamoyloxymethyl)-2-nitrophenyl)-O-β-D-glucopyronuronate (FEAnGA)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable