Principaux documents
453579
Sigma-Aldrich
(Formyloxy)acetonitrile
99%
Synonyme(s) :
Cyanomethyl formate
About This Item
Formule linéaire :
HCOOCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.06
Beilstein:
1741714
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
Densité
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OCC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-1-2-6-3-5/h3H,2H2
Clé InChI
ZFLAEHBSVFWEHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Formyloxy-acetonitrile-a reagent for convenient N-and O-formylations.
Deutsch J, et al.
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 338(1), 488-490 (1996)
A convenient procedure for the formylation of amines and alcohols using cyanomethyl formate.
Deutsch J and Niclas H-J.
Synthetic Communications, 23(11), 1561-1568 (1993)
UV-Induced Rotamerization and Vibrational Spectra of the Conformers of Cyanomethyl Formate: Matrix Isolation Infrared and ab Initio Studies.
Dahlqvist M, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(7), 1260-1266 (1997)