387797
4-Bromo-N,N-bis(trimethylsilyl)aniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
pb
156-158 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N(c1ccc(Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22BrNSi2/c1-15(2,3)14(16(4,5)6)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
YJYMZGDBOMZWSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Hydrophilic conjugated porphyrin dimers for one-photon and two-photon photodynamic therapy.
- Functionalized organometallic polymer, poly(ferrocenylsilane).
- Borylanilines such as 4-(dimesitylboryl)aniline and 4-(dimesitylboryl)-3,5-dimethylaniline.
- Silicon-containing oligomeric poly(imido-amides) (PIAs).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter