Principaux documents
453560
Sigma-Aldrich
4-Iodobutyric acid
98%
1 G
87,90 €
87,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
87,90 €
About This Item
Formule linéaire :
I(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
37-40 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
iodo
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCI
InChI
1S/C4H7IO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
Clé InChI
HALXOXQZONRCAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Photolysis of methylene iodide in the presence of olefins.
Blomstrom DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 959-964 (1965)
Anodic Syntheses Involving ω-Monohalocarboxylic Acids1.
Pattison FLM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2255-2259 (1956)