Principaux documents
451495
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
98%
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyl-5-tert -butyl-2-acetophenone, 4′-tert -Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H2(CH3)2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
solid
pb
150 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1c(C)cc(cc1C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-9-7-12(14(4,5)6)8-10(2)13(9)11(3)15/h7-8H,1-6H3
Clé InChI
JNHLHPMTMTYLCP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable