449059
4-(Octyloxy)benzonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Point d'ébullition
171-173 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-17-15-10-8-14(13-16)9-11-15/h8-11H,2-7,12H2,1H3
Clé InChI
GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup