678503
(+)-IPC2B(allyl), 1M in pentane
1 M in pentane
Synonyme(s) :
(+)-B-Allyldiisopinocampheylborane, 1M in pentane
85,00 €
About This Item
85,00 €
Produits recommandés
Activité optique
[α]20/D +14°, c = 1 in pentane
Niveau de qualité
Concentration
1 M in pentane
pb
35-36 °C
Densité
0.735 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
ZIXZBDJFGUIKJS-AXSQLCHVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F
Point d'éclair (°C)
-49 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves