Documents
448982
Sigma-Aldrich
Triethyl-d15-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Tris(pentadeuteroethyl)amine
About This Item
Formule linéaire :
(C2D5)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
88.8 °C (lit.)
Pf
-115 °C (lit.)
Densité
0.832 g/mL
Changement de masse
M+15
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter