Principaux documents
448834
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ce2(SO4)3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.42 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
for analytical purposes
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Concentration
30-45% Ce (EDTA titration)
Densité
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clé InChI
KKVSNHQGJGJMHA-UHFFFAOYSA-H
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable