Principaux documents
203009
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate octahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerium(3+) trisulfate octahydrate
50 G
347,00 €
347,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
347,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ce2(SO4)3·8H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
712.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
347,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
2.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
PQBKXYUMEMUVIH-UHFFFAOYSA-H
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1