Documents
448486
Sigma-Aldrich
Diethyl (Boc-amino)malonate
97%
Synonyme(s) :
(Boc-amino)malonic acid diethyl ester, Diethyl 2-[N-(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONHCH(CO2CH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.30
Numéro Beilstein :
5055305
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Densité
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
Clé InChI
ULRLHEXGRUWQLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter