D84601
Diethyl acetamidomalonate
98%
Synonyme(s) :
Acetamidomalonic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
185 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
95-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
Clé InChI
ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable