Principaux documents
446777
Sigma-Aldrich
Perfluoroundecanoic acid
95%
Synonyme(s) :
Heneicosafluoroundecanoic acid, PFUnDA
5 G
68,20 €
68,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
68,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)9CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
pb
160 °C/60 mmHg (lit.)
Pf
96-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11HF21O2/c12-2(13,1(33)34)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h(H,33,34)
Clé InChI
SIDINRCMMRKXGQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
M Clara et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 58(1), 59-66 (2008-07-26)
Effluents of wastewater treatment plants are relevant point sources for the emission of hazardous xenobiotic substances to the aquatic environment. One group of substances, which recently entered scientific and political discussions, is the group of the perfluorinated alkylated substances (PFAS).
Shuhong Fang et al.
Environmental toxicology and chemistry, 35(12), 3005-3013 (2016-05-11)
Carp (Cyprinus carpio) were exposed to perfluoroalkyl acids (PFAAs) including perfluorooctane sulfonate (PFOS) isomers in an artificially contaminated sediment/water microcosm. The uptake constant of PFAAs increased with increasing carbon chain length, whereas the elimination coefficient displayed the opposite trend, suggesting
Eugenia Pasanisi et al.
The Science of the total environment, 572, 1059-1065 (2016-08-16)
Lepidochelys olivacea is the most abundant and globally distributed sea turtle species in the world and thus, monitoring this species for persistent organic pollutants, such as perfluorinated chemicals, is fundamental for their protection. This study was the first to evaluate
Po Wang et al.
Chemosphere, 263, 128325-128325 (2020-12-11)
The application of the organic-diffusive gradients in thin films (o-DGT) passive sampling technique for the monitoring of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in the environment is still limited. Six common PFAS with different chain lengths were evaluated in water by
C M Goecke-Flora et al.
Chemical research in toxicology, 9(4), 689-695 (1996-06-01)
Using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, we investigated the importance of carbon chain length with regard to the hepatic effects associated with perfluoro-n-carboxylic acids. Male F-344 rats were administered a single intraperitoneal dose of either perfluoro-n-heptanoic acid (C7-PFA), perfluoro-n-nonanoic acid