445924
3-Phenyl-1-indanone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
148 °C/0.7 mmHg (lit.)
Pf
75-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
O=C1CC(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15/h1-9,14H,10H2
Clé InChI
SIUOTMYWHGODQX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Asymmetric total synthesis of (+)-indatraline via diastereoselective amination of chiral ethers using chlorosulfonyl isocyanate.
Tetrahedron, 69(7), 1877-1880 (2013)
Tetrahedron Letters, 48(32), 5631-5634 (2007)
Photochemistry of 1-hydroxy-2-indanones: an alternative route to photoenols.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 8(4), 427-431 (1997)
Thermolysis of substituted indenes. Sigmatropic phenyl and hydrogen migrations.
Journal of the American Chemical Society, 93(3), 650-656 (1971)