Principaux documents
445207
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenylboronic acid
98%
Synonyme(s) :
(3,5-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Clé InChI
DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Trifluoromethylation
  • Intramolecular aromatic carbenoid insertion of biaryldiazoacetates
  • Cyanation for the synthesis of aromatic nitriles
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines for synthesis of functionalized dihalophenyl boronic acid
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable