Documents
445037
Sigma-Aldrich
O-Ethyl methylphosphonothioate
90%
Synonyme(s) :
EMPSH, EMPTA
About This Item
Formule linéaire :
CH3P(S)(OH)OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
73 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(C)(S)=O
InChI
1S/C3H9O2PS/c1-3-5-6(2,4)7/h3H2,1-2H3,(H,4,7)
Clé InChI
XXNRHOAJIUSMOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter