386588
Pinacolyl methylphosphonate
97%
Synonyme(s) :
1,2,2-Trimethylpropyl methylphosphonate, 3,3-Dimethylbutan-2-yloxy(methyl)phosphinic acid, Mono(1,2,2-trimethylpropyl) methylphosphonate, O-Pinacolyl hydrogen methylphosphonate, O-Pinacolyl methylphosphonate, PMPA, Pinacolyl hydrogen methylphosphonate, [(3,3-Dimethylbutan-2-yl)oxy](methyl)phosphinic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
96-106 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(OP(C)(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9)
Clé InChI
BLALDUPQYCGKAG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup