Principaux documents
440884
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylphenol
98%
Synonyme(s) :
4-Bromo-m-cresol
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
pb
142-145 °C/23 mmHg (lit.)
Pf
59-61 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-3-methylphenol is a brominated phenol. It participates in the total synthesis of 3-methylcalix[4]arene.[1]
Application
4-Bromo-3-methylphenol may be used in the synthesis of bromo[2-methyl-4-[2-(t-butyldimethylsilyloxy)ethyloxy]phenyl]bis(triphenylphopshine)nickel(II) (protected alcohol-functionalized initiator)[2] and bromo-[2-methyl-4-[6-(t-butyldimethylsilyloxy)hexyloxy]phenyl] bis(triphenylphosphine) nickel.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
SOME MONO AND DIBROMO DERIVATIVES OF META-CRESOL.
Huston RC and Hutchinson JA.
Journal of the American Chemical Society, 54(4), 1504-1506 (1932)
3-Methylcalix[4]arene: A New Versatile Precursor to Inherently Chiral Calix[4]arenes.
Dian-Kui Fu et al.
The Journal of organic chemistry, 61(2), 802-804 (1996-01-26)
Influence of the Presence and Length of an Alkyl Spacer on the Supramolecular Chirality of Block Copoly (thiophene) s.
Van den Bergh K, et al.
Macromolecules, 44(4), 728-735 (2011)
End group-functionalization and synthesis of block-copolythiophenes by modified nickel initiators.
Smeets A, et al.
Macromolecules, 44(5), 6017-6025 (2011)