439533
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
45,50 €
About This Item
45,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
145-148 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c(Br)cc(Br)c(O)c1Br
InChI
1S/C7H3Br3O3/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
Clé InChI
YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- One-pot synthesis and nano-bio applications: Research described a one-pot bottom-up synthesis technique for a 2D graphene derivative, utilizing 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid, demonstrating its applications in biomolecular recognition and nanozyme activities (Pandit and De, 2021).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3